Få mere at vide
Meclofenoxathydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461557
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461557 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461557 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0044.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Analyt- eller komponentnavne Meclofenoxate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
InChI formel InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-klorfenoxy)acetat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 294.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 293,0585 g/mol