Få mere at vide
Meclofenamic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18082850
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18082850 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3124.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Meclofenamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclofenamic Acid
CAS 644-62-2
Analyt- eller komponentnavne Meclofenamic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
SMIL Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 296.15
Mængde 50 mg
Formel vægt 295.0167 g/mol