Få mere at vide
Meclofenamic Acid, LoGiCal
Artikelnummer. 30464168
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464168 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464168 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3124.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclofenamic Acid
CAS 644-62-2
Analyt- eller komponentnavne Meclofenamic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 296.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 295.0167 g/mol