missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meclofenamic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclofenamic Acid-d4 |
| CAS | 1185072-18-7 |
| Molekylær formel | C14H7D4Cl2NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Nc2c(Cl)ccc(C)c2Cl)c1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?