missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meclofenamate Sodium Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Meclofenamate Sodium Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| CAS | 67254-91-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl2 N O2 . Na . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt, hydrate (1:1:1), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt, monohydrate (9CI), Lenidolor, Meclodol, Meclofenamic acid sodium salt monohydrate, Meclomen |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na.H2O/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMIL | O.[Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl |
| IUPAC navn | sodium;2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoate;hydrate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?