missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Meclocycline Sulfosalicylate Salt, TRC

Artikelnummer. 30476369
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476369 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM202720100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Meclocycline Sulfosalicylate
CAS 73816-42-9
Molekylær formel C22 H21 Cl N2 O8 . C7 H6 O6 S
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (1:1), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (1:1), Salicylic acid, 5-sulfo-, compd. with 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (7CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-, mono(2-hydroxy-5-sulfobenzoate) (salt) (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, mono(2-hydroxy-5-sulfobenzoate) (salt), Meclan, Meclan Cream, Meclocycline 5-sulfosalicylate, Meclocycline sulfosalicylate, Mecloderm, Meclosorb, Meclutin, Traumatociclina
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O8.C7H6O6S/c1-6-9-7(23)4-5-8(26)11(9)16(27)12-10(6)17(28)14-15(25(2)3)18(29)13(21(24)32)20(31)22(14,33)19(12)30;8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h4-5,10,14-15,17,26,28-30,33H,1H2,2-3H3,(H2,24,32);1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
SMIL CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N.OC(=O)c5cc(ccc5O)S(=O)(=O)O
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylidene-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 695.05
Formel vægt 694.0872
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.