missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Meclizine N’-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30482509
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482509 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20271050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Meclozine N-Oxide
CAS 114624-69-0
Molekylær formel C25 H27 Cl N2 O
Mængde 50 mg
Synonym Meclozine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3
SMIL Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-[(3-methylphenyl)methyl]-1-oxidopiperazin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 406.95
Formel vægt 406.1812
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.