Få mere at vide
Meclizine N,N’-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclizine N,N'-Dioxide |
| CAS | 114624-70-3 |
| Molekylær formel | C25 H27 Cl N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine 1,4-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2O2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27(29)14-16-28(30,17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C[N+]2([O-])CC[N+]([O-])(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1 |
| IUPAC navn | 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.95 |
| Formel vægt | 422.1761 |