Få mere at vide
Meclizine-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meclizine-d8 Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3/i14D2,15D2,16D2,17D2 |