Få mere at vide
Mecillinam, 90+%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66774.MC
997.77 DKK valid until 2026-07-03
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27965" for at få din tilbudspris.
| Mængde | 100mg |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| Mecillinam | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00056869 | |
| 14,389 | |
| BWWVAEOLVKTZFQ-NTZNESFSSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-(azepan-1-ylmethylideneamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid | |
| 36273 | |
| 325.43 |
| 32887-01-7 | |
| 100mg | |
| C15H23N3O3S | |
| 551°C | |
| Soluble in water at approximately 1mg/mL | |
| CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)N=CN3CCCCCC3)C(=O)O)C | |
| 325.427 | |
| CHEBI:51208 | |
| 95% |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.