Få mere at vide
TFA Dostmann Mekanisk stopur
Artikelnummer. 16331278
Skift visning
Tidsområde:
0 til 30 min.
Artikelnummer. Tidsområde
16331278 0 til 30 min.
1 options
Artikelnummer. 16331278 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 38.1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.01 DKK
    538.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.98 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Dette mekaniske stopur lavet af metal er særdeles robust og altid klar til brug. Stopuret vikles op i hånden og kører derefter i op til 30 minutter. Efter stop kan du aflæse tiden til 1/5 sekund. Bæretaske og nakkestrop medfølger.
Dette mekaniske stopur lavet af metal er særdeles robust og altid klar til brug. Det bruges traditionelt til tidtagning i træning eller konkurrence, men det kan også bruges på mange andre områder, såsom industri, håndværk og laboratorier. Stopuret vikles op i hånden og kører derefter i op til 30 minutter. Efter stop kan du aflæse tiden til 1/5 sekund. Bæretaske og nakkestrop medfølger.
  • Start/stop med krone
  • Side-reset trykknap
  • Time-out mulig
  • Oprulningsmekanisme
  • 13 juveler
  • Forkromet metalkasse
  • 1/5 sekunds intervaller
  • Inklusiv halsrem og taske
Tekniske data
Produkttype Analogt stopur
Tidsområde 0 til 30 min.
Vægt (metrisk) 98 g