Få mere at vide
Karl Hecht™ Mekanisk manuel tæller
Artikelnummer. 10338911
Skift visning
Vist tekst:
0 til 9999
Artikelnummer. Vist tekst
10338911 0 til 9999
1 options
Artikelnummer. 10338911 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40344010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.84 DKK
    245.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.89 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
En firecifret tæller med knap til manuel optælling.
  • Tælleren holdes med pegefingeren ved fingerbuen
  • Tælleren drejes tilbage til nul ved at bruge den laterale nulstillingsknap
  • Tæller fra 0 til 0000
  • Kabinet lavet af forkromet stål
  • Ergonomisk design; ligger behageligt i hånden
Tekniske data
Produkttype Manuel tæller
Vist tekst 0 til 9999
Materiale Hus af forkromet stål
Mængde Hver