Få mere at vide
SCAT™ Mekanisk niveaukontrol til tønde
Artikelnummer. 16688435 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
86 mm
150 mm
Materiale:
HDPE-EC
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Materiale unitSize
16688435 86 mm HDPE-EC -
15776663 150 mm PTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16688435 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1583.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.84 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flyder for nem niveaukontrol ved påfyldning eller tankning af tønder op til 200 L.
  • Niveaukontrol til tønder
  • Fås i forskellige materialer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 L
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Kapacitet (engelsk) 52,8 gal.
Længde (metrisk) 86 mm
Størrelse G3/4 tommer (m)
Længde (engelsk) 3,4 tommer.
Materiale HDPE-EC
Produkttype Niveaukontrol