Få mere at vide
SCAT™ Mekanisk niveaukontrol til tønde
Artikelnummer. 15776663 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
86 mm
150 mm
Materiale:
HDPE-EC
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Materiale Pakningsstørrelse
15776663 150 mm PTFE Hver
16688435 86 mm HDPE-EC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15776663 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 DKK
    4916.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 433.96 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Flyder for nem niveaukontrol ved påfyldning eller tankning af tønder op til 200 L.
  • Niveaukontrol til tønder
  • Fås i forskellige materialer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 L
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Kapacitet (engelsk) 52,8 gal.
Længde (metrisk) 150 mm
Størrelse G3/4 tommer (m)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Materiale PTFE
Produkttype Niveaukontrol