Få mere at vide
BINDER™ Mechanical and Electrical Membrane Pump VP 4
Binder™ Mechanical and Electrical Membrane Pump VP 4 with separator and emission condenser.
Brand:  BINDER™ 5013-0049
Produktkode 15621556
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Nominal air flow 1.9m³/hour
  • Final pressure 12 mbar
  • 1 phase, 230 V AC, 50 Hz
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter