Få mere at vide
BICASA MECC-seriens vægbænk med vask, reagenshylde
Artikelnummer. 17487393 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
900 x 1200 x 900/2120 mm
900 x 600 x 900/2120 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17487393 900 x 1200 x 900/2120 mm
17467393 900 x 600 x 900/2120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17487393 Leverandør BICASA Leverandørnr. MS.1200.900.2100.PP
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
MECC-seriens vægbænk med vask, reagenshylde leveres komplet med laterale piedestaler, MECC-serviceryg, C-Frame sidestøtte, tværstang, bordplade i polypropylen med 1 håndvask, vandblander, øjenskyl og pegboard.
  • Laboratoriebænke MECC-serien
  • Sokkel: Aluminiumsprofil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
  • Serviceryg: Modulær stålramme monteret på piedestalerne i forskellige højder med utility-paneler i vandrette rækker
    • Trunking-struktur med passage til rør og ledninger
  • Værktøjsstrimmel: Forboret metalbånd i bordpladehøjde
  • Forsyningspaneler: Formstøbt polypropylen PP-harpiks dæksel (V0 flammehæmmende - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-frame arbejdsstationer: Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
    • C-formede stålrørskonstruktioner til nivellering - Horisontale tværbjælker - Lateral metalbeklædning
  • Bordplader: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-FRAME
  • Farver:
    • Metal: Lysegrå mat bundet polyurethanpulverbelægning
    • Forsynings-MECC-paneler: Sølvgrå (frontplade) - ABS elektrisk panel bagkasse: Sort
    • Brandhæmmende spånpladepaneler 19 mm: Lysegrå (2 dekorative)
  • Taps: Epoxypulverbelægning - Lys grå farve; Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN13792:2000)
  • Reagensholderhylde: Belægningsbelagt metal - udkragning
  • Pegboard: Plastikpanel (akrylstativ)
Venligst kontakt dit facilitetsledelses- og projektdesignteam om installationen i dit laboratoriebyggeri. Varen sælges som et selvstændigt produkt, eksklusive installation.
Tekniske data
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 900 x 1200 x 900/2120 mm
Rammetype C-ramme
Inkluderer 2 reagensholderhylder, polypropylen vask bordplade med håndvask, vandblander, øjenskylle og pindboard