Få mere at vide
BICASA MECC serie vægbænk med vask
Artikelnummer. 17477393 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
900 x 1200 x 900/930 mm
900 x 600 x 900/930 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17477393 900 x 600 x 900/930 mm
17497393 900 x 1200 x 900/930 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17477393 Leverandør BICASA Leverandørnr. MS.0600.900.930.PP
MECC Series Vægbænk med vask komplet med laterale piedestaler, MECC serviceryg, C-Frame sidestøtte, tværstang, polypropylen vask bordplade med 1 håndvask, vandblander, øjenskyl og pegboard.
  • Laboratoriebænke MECC-serien
  • Sokler: Alu trukket profil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
  • Service Spine: Modulær stålramme samlet til piedestalerne i forskellige højder med brugspaneler vandrette rækker
    • Kanalstruktur med passage til rør og ledninger
  • Utility Strip: Forboret metalbånd i bordpladehøjde
  • Hjælpepaneler: Støbt polypropylen PP-harpiksdæksel (V0 flammehæmmende - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-frame arbejdsstationer: Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
    • C-formet stålrørramme nivelleringsstøtter - Vandrette tværstænger - Sideværts metalplader
  • Bordplader: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-FRAME
  • Farver:
    • Metal: Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
    • Utility MECC paneler: Sølvgrå (frontplade) - ABS El-panel bagboks: Sort
    • Brandhæmmende spånplade 19 mm paneler: Lysegrå (2 dekorative)
  • Haner: På tårn - Epoxy pulverlakering - Lysegrå farve; Låsning på brugsliste eller på bordplade; med gevindtilførselsbøsning og låsemøtrik; Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN13792:2000)
Tekniske data
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 900 x 600 x 900/930 mm
Rammetype C-ramme
Inkluderer Bordplade af polypropylen med håndvask, vandblander, øjenskyl og pegboard