Få mere at vide
BICASA MECC serie vægbænk
Artikelnummer. 17447393 Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (D x B x H):
900 x 1200 x 880/2100 mm
900 x 1200 x 880/930 mm
900 x 1500 x 880/2100 mm
900 x 1500 x 880/930 mm
900 x 1800 x 880/2100 mm
900 x 1800 x 880/930 mm
900 x 900 x 880/2100 mm
900 x 900 x 880/930 mm
Artikelnummer. 17447393
Brand: BICASA MB.1800.900.0930.HPL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MECC Series Vægbænk komplet med laterale piedestaler, MECC serviceryg, C-Frame sidestøtte og beklædning, tværstang og HPL bordplade.
  • Laboratoriebænke MECC-serien
  • Sokler: Alu trukket profil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
  • Service Spine: Modulær stålramme samlet til piedestalerne i forskellige højder med brugspaneler vandrette rækker
    • Kanalstruktur med passage til rør og ledninger
  • Utility Strip: Forboret metalbånd i bordpladehøjde
  • Hjælpepaneler: Støbt polypropylen PP-harpiksdæksel (V0 flammehæmmende - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-frame arbejdsstationer: Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
    • C-formet stålrørramme nivelleringsstøtter - Vandrette tværstænger - Sideværts metalplader
  • Bordplader: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-rammen
  • Farver:
    • Metal: Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
    • Utility MECC paneler: Sølvgrå (frontplade) - ABS El-panel bagboks: Sort
    • Brandhæmmende spånplade 19 mm paneler: Lysegrå (2 dekorative)
Tekniske data
Farve Lysegrå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EN 13150 TUV-certifikat
Dimensioner (D x B x H) 900 x 1800 x 880/930 mm
Rammetype C-ramme
Med hjul Nej