Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mecamylamine hydrochloride
Artikelnummer. 30001456
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001456 10 mg
30001333 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001456 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2843/10
Non-competitive nAChR antagonist
Non-competitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist. Displays antidepressant-like effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110691-49-1
Molekylær formel C11H22ClN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1 R,2 S,4 S)-rel-N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1 ]heptan-2-amine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 203.75
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 203.754