Få mere at vide
Mecamylamin hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790569 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790569 1 g
17700579 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17790569 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470010010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mecamylaminhydrochlorid
CAS 826-39-1
Synonym 2-(methylamino)isocamphanhydrochlorid
Mængde 1 g
Smeltepunkt >240 °C (D)
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C11 H21 N . H Cl
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥97,5 %