Få mere at vide
Mecamylamine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mecamylamine hydrochloride N-methyl-d3 |
| CAS | 1217625-71-2 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H18 N . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3,3-Trimethyl-N-(trideuteriomethyl)norbornan-2-amine hydrochloride, Mecamylamine-D3 hydrochloride (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/i4D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])NC1(C)C2CCC(C2)C1(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,3-trimethyl-N-(trideuteriomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.77 |
| Formel vægt | 206.1629 |