Få mere at vide
Mebutizide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebutizide |
| CAS | 3568-00-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H20 Cl N3 O4 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-(1,2-dimethylbutyl)-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1,2-dimethylbutyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(1,2-dimethylbutyl)-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Mebuthiazide, Mebutizid, Mebutizide, Neoniagar |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClN3O4S2/c1-4-7(2)8(3)13-16-10-5-9(14)11(22(15,18)19)6-12(10)23(20,21)17-13/h5-8,13,16-17H,4H2,1-3H3,(H2,15,18,19) |
| SMIL | CCC(C)C(C)C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-(3-methylpentan-2-yl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.9 |
| Vis mere |