Få mere at vide
Mebrofenin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052363
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052363 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052363 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3594.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mebrofenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebrofenin
CAS 78266-06-5
Analyt- eller komponentnavne Mebrofenin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 Br N2 O5
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym N-[2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, 2: PN: US20040033243 PAGE: 23 claimed protein, Mebrofenin, SQ 26962
InChI formel InChI=1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
SMIL Cc1cc(C)c(NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)c(C)c1Br
IUPAC navn 2-[[2-(3-bromo-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 387.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 386.0477 g/mol