Få mere at vide
Mebrofenin, Mikromol™
Beskrivelse
Mebrofenin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebrofenin |
| CAS | 78266-06-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mebrofenin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 Br N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | N-[2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, 2: PN: US20040033243 PAGE: 23 claimed protein, Mebrofenin, SQ 26962 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMIL | Cc1cc(C)c(NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)c(C)c1Br |
| IUPAC navn | 2-[[2-(3-bromo-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]-(carboxymethyl)amino]acetic acid |
| Vis mere |