Få mere at vide
Lonza™ MEBM™ Mammary Epitelcellevækst Basal Medium, Fenolrød fri
Artikelnummer. 11695430
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11695430 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11695430 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC3153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 DKK
    3759.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 320.74 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Basal medium, der kan bruges med 1 sæt CC-4136 (mammary epitelcelle vækstmedium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer).
  • Basal medium.
  • Fenol rød fri
  • Kan bruges med 1 sæt CC-4136 (mammary epitelcelle vækstmedium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer.
  • Optimeret til vækst af brystepitelceller i et serumfrit miljø.
  • Dette mediesystem er blevet refereret i over 130 unikke publikationer, der primært fokuserer på brystkræftforskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Basal medium
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 500 ml
pH 7,25 til 7,65
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares mørkt ved 2 til 8 °C