Få mere at vide
Mebhydrolin Napadisylat, TRC
Artikelnummer. 30012422
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012422 100 g
30010465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM201500100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-33-9
Molekylær formel 2 C19 H20 N2 . C10 H8 O6 S2
Molekylvægt (g/mol) 841.05
Synonym 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-1H-pyrido[4,3-b]indole (1:2), 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[4,3-b]indole (1:2) (8CI), 2H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-1,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (6CI), 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (9CI), 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (8CI), Diazolin, Diazoline, Fabahistin, Incidal, Mebhydrolin napadisylate, Omeril
IUPAC navn 5-benzyl-2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol; naftalen-1,5-disulfonsyre
SMIL CN1CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4.CN5CCc6c(C5)c7ccccc7n6Cc8ccccc8.OS(=O)(=O)c9cccc%10c(cccc9%10)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebhydrolin Napadisilate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2C19H20N2.C10H8O6S2/c2*1-20-12-11-19-17(14-20)16-9-5-6-10-18(16)21(19)13-15-7-3-2-4-8-15;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*2-10H,11-14H2,1H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Formel vægt 840.3015