Få mere at vide
Mebhydrolin napadisylate, MedChemExpress
Product Code. 16438726
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
16438726 100 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 16438726 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYB1303
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Mebhydrolin napadisylate is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Mebhydrolin napadisylate is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mebhydrolin napadisylate
CAS 6153-33-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C48H48N4O6S2
Mængde 100 mg
Synonym Mebhydroline 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Opløselighedsinformation DMSO : 5.56 mg/mL (6.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=S(C1=C2C=CC=C(S(=O)(O)=O)C2=CC=C1)(O)=O.CN(C3)CCC(N4CC5=CC=CC=C5)=C3C6=C4C=CC=C6.CN(C7)CCC(N8CC9=CC=CC=C9)=C7C%10=C8C=CC=C%10
Molekylvægt (g/mol) 841.05
Formel vægt 841.05
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation