Få mere at vide
Mebhydrolin Napadisilat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050498
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30050498 100 mg
1 options
Product Code. 30050498 Supplier Mikromol Supplier No. MM1891.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mebhydrolin Napadisilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mebhydrolin Napadisilate
CAS 6153-33-9
Analyt- eller komponentnavne Mebhydrolin Napadisilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 N2 . C10 H8 O6 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-1H-pyrido[4,3-b]indole (1:2), 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[4,3-b]indole (1:2) (8CI), 2H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-1,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (6CI), 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (9CI), 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (8CI), Diazolin, Diazoline, Fabahistin, Incidal, Mebhydrolin napadisylate, Omeril
InChI formel InChI=1S/2C19H20N2.C10H8O6S2/c2*1-20-12-11-19-17(14-20)16-9-5-6-10-18(16)21(19)13-15-7-3-2-4-8-15;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*2-10H,11-14H2,1H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
SMIL CN1CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4.CN5CCc6c(C5)c7ccccc7n6Cc8ccccc8.OS(=O)(=O)c9cccc%10c(cccc9%10)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-benzyl-2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol; naftalen-1,5-disulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 841.05
Mængde 100 mg
Formel vægt 840,3015 g/mol