Få mere at vide
Mebhydrolin Napadisilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461889
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461889 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461889 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1891.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Mebhydrolin Napadisilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebhydrolin Napadisilate
CAS 6153-33-9
Analyt- eller komponentnavne Mebhydrolin Napadisilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 N2 . C10 H8 O6 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-1 H-pyrido[4,3-b]indole (1:2), 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-1 H-pyrido[4,3-b]indole (1:2) (8 CI), 2 H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-1,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (6 CI), 1 H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (9 CI), 1 H-Pyrido[4,3-b]indole, 5-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) (8 CI), Diazolin, Diazoline, Fabahistin, Incidal, Mebhydrolin napadisylate, Omeril
InChI formel InChI=1 S/2C19H20N2.C10H8O6S2/c2*1-20-12-11-19-17(14-20)16-9-5-6-10-18(16)21(19)13-15-7-3-2-4-8-15;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*2-10 H,11-14H2,1H3;1-6 H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
SMIL CN1CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4.CN5CCc6c(C5)c7ccccc7n6Cc8ccccc8.OS(=O)(=O)c9cccc%10 c(cccc9%10)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-benzyl-2-methyl-3,4-dihydro-1 H-pyrido[4,3-b]indol; naftalen-1,5-disulfonsyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 841.05
Mængde 10 mg
Formel vægt 840,3015 g/mol