Få mere at vide
Mebhydrolin N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Mebhydrolin N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebhydrolin N-Oxide |
| CAS | 210408-26-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mebhydrolin N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 2-oxide, Mebhydrolin N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(22)12-11-19-17(14-21)16-9-5-6-10-18(16)20(19)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10H,11-14H2,1H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 5-benzyl-2-methyl-2-oxido-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2-ium |
| Vis mere |