Få mere at vide
Mebhydrolin N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051083
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051083 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051083 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1891.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mebhydrolin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebhydrolin N-Oxide
CAS 210408-26-7
Analyt- eller komponentnavne Mebhydrolin N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 2-oxide, Mebhydrolin N-oxide
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(22)12-11-19-17(14-21)16-9-5-6-10-18(16)20(19)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10H,11-14H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4
IUPAC navn 5-benzyl-2-methyl-2-oxido-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2-ium
Molekylvægt (g/mol) 292.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 292.1576 g/mol