missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mebezonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebezonium Iodide |
| CAS | 7681-78-9 |
| Molekylær formel | C19 H40 N2 . 2 I |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, iodide (1:2), Ammonium, (methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethyl-, diiodide (8CI), Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, diiodide (9CI), (Methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethylammonium iodide], 4,4'-Methylenebis(cyclohexyltrimethylammonium iodide), Mebezonium iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2.2HI/c1-20(2,3)18-11-7-16(8-12-18)15-17-9-13-19(14-10-17)21(4,5)6;;/h16-19H,7-15H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMIL | [I-].[I-].C[N+](C)(C)C1CCC(CC2CCC(CC2)[N+](C)(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | trimethyl-[4-[[4-(trimethylazaniumyl)cyclohexyl]methyl]cyclohexyl]azanium;diiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.34 |
| Formel vægt | 550.1281 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?