Få mere at vide
Mebeverine Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebeverine Alcohol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO2/c1-4-17(11-5-6-12-18)14(2)13-15-7-9-16(19-3)10-8-15/h7-10,14,18H,4-6,11-13H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 265.204 |