missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mebeverine Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebeverine Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-4-17(11-5-6-16(18)19)13(2)12-14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,13H,4-6,11-12H2,1-3H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 279.1834 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?