Få mere at vide
Mebendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17993616
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17993616 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17993616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0882.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mebendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
CAS 31431-39-7
Analyt- eller komponentnavne Mebendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 295,0957 g/mol