Få mere at vide
Mebendazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459795
Skift visning
Mængde:
10 mg
Produktkod. Mængde
30459795 10 mg
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459795 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0882.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Mebendazole
CAS 31431-39-7
Analyt- eller komponentnavne Mebendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Løsningstype Fedt
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 295,0957 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.