Få mere at vide
Mebendazole-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebendazole D3 (methyl D3) |
| CAS | 1173021-87-8 |
| Molekylær formel | C16 2H3 H10 N3 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole D3, Mebendazole D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.31 |
| Formel vægt | 298.1145 |