Få mere at vide
Mebendazole-amine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 52329-60-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17) |
| SMIL | Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| Vis mere |