Få mere at vide
Mebendazole-amine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325518
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325518 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325518 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14798015AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 52329-60-9
Analyt- eller komponentnavne (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
SMIL Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 237.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 237.0902 g/mol