Få mere at vide
Mebendazol-5-hydroxy 100 μg/ml i acetonitril: Dimethylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310866
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310866 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310866 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14798020DL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole-5-hydroxy
CAS 60254-95-7
Analyt- eller komponentnavne Mebendazole-5-hydroxy
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
InChI formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-[5-[hydroxy(phenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Dimethylsulfoxid
Molekylvægt (g/mol) 297.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 297,1113 g/mol