Få mere at vide
WTW™ Målekar
Artikelnummer. 10084803
Artikelnummer. 10084803 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 209023
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
WTW tilbyder en bred vifte af måleflasker og målebeholdere med adaptere til at måle BSB, jordrespiration, nedbrydelighed i henhold til OECD 301F, fermenteringstest, biogas og meget mere. De er alle testet i deres respektive applikationer og understøtter derfor nøjagtige målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Målekar
Inkluderer Stativ og tætning, 2 x GK 600 gummihylster, 4 x DV/MG/KL-klemmer og bæger MB 50 (50mL)