Få mere at vide
WTW™ Målekar
Artikelnummer. 10223871
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10223871 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10223871 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 209510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WTW tilbyder en bred vifte af måleflasker og målebeholdere med adaptere til at måle BSB, jordrespiration, nedbrydelighed i henhold til OECD 301F, fermenteringstest, biogas og meget mere. De er alle testet i deres respektive applikationer og understøtter derfor nøjagtige målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 mL
Til brug med (udstyr) Respirometri