Få mere at vide
SI Analytics™ Målestativ AVS™ /HT
Artikelnummer. 10365491 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-80 °C til +200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
10365491 -80 °C til +200 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10365491 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285410954
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Målestativ AVS™ /HT er designet til at blive brugt med høje temperaturer på op til 200 °C.
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Kan modstå temperaturer op til 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Målestativ AVS/SHT
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +200 °C