Få mere at vide
Kartell™ Måleske 43,8 mm
Længde (metrisk):
43,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beschreibung
- Udformet bekvemt til prøveudtagning
- Flad bund med skrå vinkler for nem rengøring
- Velegnet til fødevarer
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 6 Pk. |
| Form | Flad bund |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Bredde (metrisk) | 137.3 mm |
| Dimensioner (L x B) | 43.8 x 137.3 x 21 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 43,8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur