Få mere at vide
Buerkle™ Målekande Industriel, med lukket håndtag
Artikelnummer. 17555925 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17555925 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17555925 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 72040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.85 DKK
    28.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.27 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Let og handy polypropylen-målekande er velegnet til industrielle applikationer. Målekanden har to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads.
  • PP gennemsigtig
  • Med præget graduering trykt i blåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Kapacitet (engelsk) 16.91 oz.
Højde (metrisk) 135 mm
Diameter (engelsk) 3.62 in.
Diameter (metrisk) 92 mm
Højde (engelsk) 5.31 in.
Produkttype Measuring Jug