Få mere at vide
Buerkle™ Målekande Industriel med lukket håndtag
Artikelnummer. p-7235853 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
Artikelnummer. 16696553
Brand: Buerkle™ 72041000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let og handy polypropylen-målekande er velegnet til industrielle applikationer.
Målekanden har to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads. Målekanden er lavet af polypropylen og er derfor meget modstandsdygtig over for syrer, baser og kemikalier.
  • PP, gennemsigtig
  • Med præget graduering trykt i blåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Højde (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 117 mm