Få mere at vide
Buerkle™ Målekande Industriel med lukket håndtag
Artikelnummer. 16696553 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16696553 1000 ml
16606563 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16696553 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 72041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30 DKK
    38.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.87 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Let og handy polypropylen-målekande er velegnet til industrielle applikationer.
Målekanden har to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads. Målekanden er lavet af polypropylen og er derfor meget modstandsdygtig over for syrer, baser og kemikalier.
  • PP, gennemsigtig
  • Med præget graduering trykt i blåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Kapacitet (engelsk) 33.81 oz.
Højde (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 119 mm
Højde (engelsk) 6.50 in.
Produkttype Industrial Measuring Jug