Få mere at vide
Buerkle™ Målekande Industriel med lukket håndtag
Artikelnummer. 16606563 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16606563 5000 ml
16696553 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16606563 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 72045000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    129.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.15 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Let og handy polypropylen-målekande er velegnet til industrielle applikationer.
Målekanden har to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads. Målekanden er lavet af polypropylen og er derfor meget modstandsdygtig over for syrer, baser og kemikalier.
  • PP, gennemsigtig
  • Med præget graduering trykt i blåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 5000 ml
Kapacitet (engelsk) 169.07 oz.
Højde (metrisk) 257 mm
Diameter (metrisk) 204 mm
Højde (engelsk) 10.12 in.
Produkttype Industrial Measuring Jug