Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Klasse B
- Individuel justering af ringmærke
- Standard jord og PP prop
- Klarhed
- DIN EN ISO 1045
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Standard konusled | NS 14/23 |
| Tolerance | 0.2% |