Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- PP
- Justeret ringmærke
- gennemskinnelig
- med standardslebne polypropper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| nr. pr. pakke | 5/pakke |
| Tolerance | ±0,3 ml |
| Klasse | B |
| Bund form | Rund |
| Lukketype | Prop |
| Lukkestørrelse | NS 19/26 |