Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Beskrivelse
- Klasse B
- Individuel justering af ringmærke
- Standard jord og PP prop
- Klarhed
- DIN EN ISO 1045
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Standard konusled | NS 14/23 |
| Tolerance | 0.2% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?