Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Artikelnummer. 10627687
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10627687 100 mL -
13128059 50 mL -
13118059 25 mL -
13108059 10 mL Pakke med 6
31352066 10 mL -
13148059 250 mL -
13158059 500 mL -
10608962 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10627687 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 7550181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde et præcist volumen ved en bestemt temperatur. Kolber bruges til præcise fortyndinger og forbereder standardopløsninger.
  • Klasse B
  • Individuel justering af ringmærke
  • Standard jord og PP prop
  • Klarhed
  • DIN EN ISO 1045
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Standard konusled NS 14/23
Tolerance 0.2%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.