Få mere at vide
Hirschmann™ Målekolbe Klasse A med forpakningsregulering
Beskrivelse
- Klasse A
- I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
- Certificeret overensstemmelse
- Blå graduering
- Ikke-slebet, kantet
- Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra normalværdi
- Kalibreret til IN
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Graduation Range | 323-337 mL |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Grænse for fejl | ±0,15 ml |
| Hals stil | Kant |
| nr. pr. pakke | 2/Pakke |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Skriveflade | Blå emalje farve |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?