Få mere at vide
Hirschmann™ Målekolbe Klasse A med forpakningsregulering
Artikelnummer. 11873212
Graduation Range:
18 til 22 ml
23 til 27 ml
245 til 255 ml
323-337 mL
343 til 357 ml
368-382 mL
47 til 53 ml
490 til 510 ml
690 til 710 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11873212
Brand: Hirschmann™ 2950186
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Målekolbe Klasse A med forpakningsregulering er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har blå gradueringer.
  • Klasse A
  • I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
  • Certificeret overensstemmelse
  • Blå graduering
  • Ikke-slebet, kantet
  • Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra normalværdi
  • Kalibreret til IN
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Graduation Range 245 til 255 ml
Gradueringer 0.5 mL
Højde (metrisk) 240 mm
Uddannet Ja
Klasse EN